DURAN® Blanks for Distillation Flasks, Engler Type
Fournisseur: DWK Life Sciences
216512805
SCOT216512805EA 2770 EUR InStock
SCOT216512805
DURAN® Blanks for Distillation Flasks, Engler Type
Ballons Flacons de distillation
DURAN® borosilicate glass 3.3, clear.
  • With beaded rim
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Uniform wall thickness distribution makes these flasks ideal for heating applications and distillations.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité