Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bulb pipettes, Class AS, DURAN®

Fournisseur: DWK Life Sciences
233390508 233390051 233390105 233390208 233390302 233390405 233390602 233390705 233390808 233390902 233391007 233391504 233392003 233392509 233393008 233394004 233395009 233390002
SCOT233390508EA 55 EUR InStock
SCOT233390508 SCOT233390051 SCOT233390105 SCOT233390208 SCOT233390302 SCOT233390405 SCOT233390602 SCOT233390705 SCOT233390808 SCOT233390902 SCOT233391007 SCOT233391504 SCOT233392003 SCOT233392509 SCOT233393008 SCOT233394004 SCOT233395009 SCOT233390002
Bulb pipettes, Class AS, DURAN®
Pipettes Pipettes jaugées
Soda-lime glass (AR-Glas®).

  • Class AS
  • Marks and inscription in blue
  • Calibration is based on the poured out volume (Ex)
  • Complies with DIN ISO 648
  • Colour code complies with DIN 12621

Printed Retrace Code (batch identification).

Commander maintenant
 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité