Flacons à col étroit, ronds, avec filetage, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
238356656
SCOT238356656EA 23.7 EUR InStock
SCOT238356656
Flacons à col étroit, ronds, avec filetage, DURAN®
Flacons Flacons en verre
Soda-lime glass, amber.
  • Thermal shock resistance 30 K
  • Maximum temperature usage +100 °C
  • Hydrolytic class 3
Complete with pouring ring and dust cover cup.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité