Drying tubes with standard ground cone, bent, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
242620609 242620703 242620806 242620909
SCOT242620609EA 34.6 EUR InStock
SCOT242620609 SCOT242620703 SCOT242620806 SCOT242620909
Drying tubes with standard ground cone, bent, DURAN®
Tubes Tubes de dessication
DURAN® borosilicate glass 3.3. clear. Angled at 75° with ground joint cone.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Suitable for use with a desiccant such as calcium chloride.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité