Bell Jars, with knob, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
244605902 244606607 244606907
SCOT244605902EA 345 EUR InStock
SCOT244605902 SCOT244606607 SCOT244606907
Bell Jars, with knob, DURAN®
Pots Cloches de verre
DURAN® boroslicate glass 3.3, clear.
  • Good chemical and physical properties
  • Excellent thermal resistance
  • Quick and easy to clean
Wall thickness and geometry designed to suit vacuum applications.
Flat flange bell with knob and ground flange for mounting on a vacuum experimental plate (vacuum chamber).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité