DURAN® Desiccators, Mobilex without Porcelain Plate
Fournisseur: DWK Life Sciences
247866103 247866909
SCOT247866103EA 297 EUR InStock
SCOT247866103 SCOT247866909
DURAN® Desiccators, Mobilex without Porcelain Plate
Dessiccateurs Dessiccateurs en verre
DURAN® clear borosilicate glass 3.3, vacuum desiccator with Mobilex screw thread without porcelain plate.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité