Barboteurs, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
257030109
SCOT257030109EA 337 EUR InStock
SCOT257030109
Barboteurs, DURAN®
Flacons Flacons-laveurs
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With sealed-in fritted dis, with standard ground joint and cap.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité