Clés de robinets pour burette, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
286035504
SCOT286035504EA 18.6 EUR InStock
SCOT286035504
Clés de robinets pour burette, DURAN®
Clés de robinets d'arrêt
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Side entry
  • Drilled and grounded
  • With three part retaining device
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité