Tubing connectors, complete with screw cap, straight, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
286221806
SCOT286221806EA 45.3 EUR InStock
SCOT286221806
Tubing connectors, complete with screw cap, straight, DURAN®
Raccords et connecteurs
Screw cap PTB, red, with white PP straight hose connection.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
With silicone seal (VMQ).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité