Screwthread tubes, attachable, RD, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
286262206
SCOT286262206EA 239 EUR InStock
SCOT286262206
Screwthread tubes, attachable, RD, DURAN®
Adaptateurs Adaptateurs pour tubes filetés
Made of DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Screw thread RD. It is used by glassblowers in the construction of laboratory glassware.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité