Robinets de burettes, droits, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
286449002
SCOT286449002EA 768 EUR InStock
SCOT286449002
Robinets de burettes, droits, DURAN®
Robinets d'arrêt
DURAN®, verre borosilicaté 3,3, transparent, rodé, sans clé.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance aux températures élevées
pour manipulateurs de verre.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité