L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Ensemble de pinces pour joints rodés sphériques, KECK™, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
290320007
SCOT290320007EA 53.1 EUR InStock
SCOT290320007
Ensemble de pinces pour joints rodés sphériques, KECK™, DURAN®
Pinces Pinces pour rodages normalisés
Polyoxyméthylène, coloré.
Information de livraison: Le kit inclut les pinces suivantes : 2 KS 13, 2 KS 19, 1 KS 29, 1 KS 35.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité