Ensemble de pinces pour joints coniques, KECK™, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
290330008
SCOT290330008EA 102 EUR InStock
SCOT290330008
Ensemble de pinces pour joints coniques, KECK™, DURAN®
Pinces Pinces pour rodages normalisés
Métal.
Information de livraison: Le kit inclut les pinces suivantes : 2 KCM 14, 2 KCM 19, 1 KCM 29, 1 KCM 24.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité