Pipette bulb, natural rubber, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
292000205
SCOT292000205EA 17.2 EUR InStock
SCOT292000205
Pipette bulb, natural rubber, DURAN®
Pipettes Poires pour pipettes
Designed for removing or dispensing small quantities of liquids from Pasteur pipettes or droppers. The combination of the Pasteur pipette and rubber bulb can be used as a teat pipette.
  • 5 mm opening
  • Maximum operating temperature is 80 °C
The flexible rubber teat is suitable for use with Pasteur pipettes or droppers as a pipetting aid to dispense liquids, remove liquids, or add drops of reagents.
Conditionnement: 10 pieces supplied per pack.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité