Pompe à jet d'eau, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
292500101
SCOT292500101EA 116 EUR InStock
SCOT292500101
Pompe à jet d'eau, DURAN®
Pompe Trompes à eau
Pompe à jet d'eau en polypropylène.
  • Consommation d'eau: 400 l/h à une pression de débit de 3,5 bar, à 12 °C
  • Avec valve anti-retour
  • Avec raccord de tuyau et adaptateurs pour 1/2" and 3/4"
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité