Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Connectors, tubing, stainless steel, 4-port, GL 45, DURAN®

Fournisseur: DWK Life Sciences
292612907
SCOT292612907EA 444 EUR InStock
SCOT292612907
Connectors, tubing, stainless steel, 4-port, GL 45, DURAN®
Raccords et connecteurs
The four-port connector cap is manufactured using three-dimensional metal printing. This method allows the complex form to be optimised using computer aided design software, as well as significantly reducing the amount of metal required for construction. The transfer connection cap can be used with all sizes of DURAN® GL 45 bottles, and facilitates the movement of liquids within a closed and aseptic system.

  • Ideal for chemistry or life science laboratories
  • Sterile liquid transfer between containers
  • Liquid sampling into bottles from larger containers
  • Reservoir cap for supplying laboratory instruments
  • Port assemblies for spinner flasks, and cell culture vessels
  • Autoclavable at 121 °C / 15 minutes
  • Retrace coded for full traceability

The four top connectors are spaced to facilitate easier attachment of the tubing. The hygienic, electropolished surface is for efficient cleaning and sterilisation. A freely rotating stainless steel centre allows the bottle to be unscrewed without the need to disconnect the tubing.

The four male hose connectors are suitable for flexible tubing with a 6,4 mm inner diameter. This corresponds to the SDD initiative Size A tubing type, allowing easy connection to buffer bags and mixing systems.

Certifications: Batch coded; Certificate of Conformance.

Informations de commande: Bottles must be ordered seperately.

Information de livraison: Supplied with cyan PP GL 45 aperture cap and silicone gasket.

Commander maintenant
 

COMMANDE

ACCESSOIRES

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité