Screw caps for laboratory bottles, with temperature probe holder
Fournisseur: DWK Life Sciences
299912801
SCOT299912801EA 152 EUR InStock
SCOT299912801
Screw caps for laboratory bottles, with temperature probe holder
Capuchons Bouchons pour flacons
PP caps with stainless steel holder.
  • For use in laboratory autoclaves and sterilisers
  • Maximum temperature 140 °C
  • Autoclavable: 121 °C
The DURAN® temperature probe holder GL 45 consists of a stainless steel holder that is permanently fitted into a blue DURAN® polypropylene GL 45 cap. The holder will accept the 6,0 mm metal temperature measuring probes that are commonly used in laboratory autoclaves and sterilisers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité