Screw cap, DURAN® PURE GLS 80®
Fournisseur: DWK Life Sciences
891169109
SCOT891169109EA 39.7 EUR InStock
SCOT891169109
Screw cap, DURAN® PURE GLS 80®
Capuchons Bouchons pour flacons
The DURAN® PURE GLS 80® screw cap is made from PSU with highly inert PTFE coated silicone seal. It is designed for use with DURAN® PURE GLS 80® bottles.
  • Compatible with autoclaving and other common sterilization methods
  • With batch identification moulded into cap
  • Packaged in ISO Class 7 clean room
  • Single batch delivery
  • Certificate of Analysis and Change Control on request
Typical applications: Manufacturing of pharmaceutical products, storage of bulk drug intermediates and ingredients, transportation of APIs.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité