Casques de sécurité, Style 300
Fournisseur: SCOTT SAFETY
2011200
SCTS2011200EA 0 EUR InStock
SCTS2011200
Casques de sécurité, Style 300
Casques Casques de sécurité
Le Style 300 est un casque de sécurité élégant, léger et confortable. Fabriqué en polyéthylène haute densité stabilisé aux UV et avec confection en térylène à huit points ou en plastique à quatre points, le Style 300 est durable et bien équilibré pour un confort optimal pendant toute la journée.
  • Fente de 30 mm pour attache rapide d'accessoires
  • Découpes sculptées pour accueillir une protection auditive
  • Goutière pour protéger les tempes de la pluie
Poids: 305-356 g
Style 300 NSB: Avec harnais de tête en polyéthylène, sans bandeau absorbant.
Style 300 SBT: Avec harnais de tête en polyéthylène, avec bandeau absorbant.
Style 300 Elite/Style 335: Avec harnais de tête en térylène, avec bandeau absorbant.
Certifications: EN 397
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité