Built-in signalbox and switch amplifiers, SymLine®
Fournisseur: S.C.A.T.
108219 106590 106658 106678
SCTV108219EA 82.9 EUR InStock
SCTV108219 SCTV106590 SCTV106658 SCTV106678
Built-in signalbox and switch amplifiers, SymLine®
Capteurs de niveau
Monitor two filling levels at once. Perfect integration into lab furniture with the Built-In signalbox and switch amplifier.
  • Monitor two filling levels at once
  • Touchpad control
  • Level control through status LEDs
  • Optical and acoustic alarm signals
  • Compatible with switch amplifier
LEDs and acoustic buzzer provide warning in due time before the filling level of collection containers reaches a critical height. When the container is changed, the alert can be muted via the new touchpad. Pumps and other external devices can be conveniently triggered via theMore Product Information
Built-in Signalbox
Collapse All
Désignation Matière Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Mount for signal box Acier inoxydable 1 SCTV106658
Switch amplifiers
Collapse All
Désignation Matière Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Housing for the isolating switch amplifier SCTV 108278, protection class: IP 66, 75×125×175 mm PC 1 SCTV106590
Module Signalset for safety cabinets 'EU-plug', (1× Switch amplifier EU, 2 channels (SCTV108278) 1× Housing for the isolating switch amplifier (SCTV106590) 2× Cable set: Connection for switch amplifier - Built-in signal box (SCTV108314) - 1 SCTV106678
Cable set: Connection for switch amplifier (SCTV108278) and Built-in signalbox (1× 3,5 m cable connection for sensor with M8 (f) + 3× cable shoes, 1×1,5 m cable connection for signalbox with M8 (m) + 3× cable shoes) - 1 SCTV108219
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité