RD Mass Spec Kit pour dchets liquides : - 3x bidons, 10 litres, S60/61, PE-HD antistatique, homologation UN-Y, dimensions (L x H x P) : 200 x 258 x 300 mm - 1x bac de rtention, PP conducteur d'lectricit, dimensions (L x H x P) : 370 x 265 x 570 m 1 * 1 KIT
Fournisseur: S.C.A.T.
RD Mass Spec Kit pour dchets liquides : - 3x bidons, 10 litres, S60/61, PE-HD antistatique, homologation UN-Y, dimensions (L x H x P) : 200 x 258 x 300 mm - 1x bac de rtention, PP conducteur d'lectricit, dimensions (L x H x P) : 370 x 265 x 570 m 1 * 1 KIT
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
RD Mass Spec Kit pour déchets liquides : - 3x bidons, 10 litres, S60/61, PE-HD antistatique, homologation UN-Y, dimensions (L x H x P) : 200 x 258 x 300 mm - 1x bac de rétention, PP conducteur d'électricité, dimensions (L x H x P) : 370 x 265 x 570 m 1 * 1 KIT SCTV116972 1 * 1 KIT
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou