Disinfectant, terralin® Liquid
Fournisseur: SCHUELKE & MAYR GMBH
102001
SCUE102001EA 225 EUR InStock
SCUE102001
Disinfectant, terralin® Liquid
Produits nettoyants Désinfectants
terralin® can be used for rapid disinfection of medical devices [CE0297] in all hospital areas with a high infection risk, e.g. treatment units and adjoining surfaces, examination tables, operating tables and adjoining surfaces.
  • Alcohol based rapid disinfectant, containing no aldehydes
  • Ready to use
  • Rapid and effective in many applications
  • Dries rapidly, leaving no streaks
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité