Nettoyant et désinfectant de surface, terralin® PAA
Fournisseur: SCHUELKE & MAYR GMBH
126203
SCUE126203EA 178 EUR InStock
SCUE126203
Nettoyant et désinfectant de surface, terralin® PAA
Produits nettoyants Désinfectants
Formule à deux composants qui génère de l'oxygène actif pour le nettoyage et la désinfection de surfaces et de dispositifs médicaux. Les applications incluent le nettoyage et la désinfection ciblés, par exemple dans le cas d'une épidémie.
  • Efficace contre les bactéries, champignons, virus et spores (Clostridium y compris) tuberculocide, mycobactéricide
  • Durée de contact très courte
  • Efficace immédiatement après la préparation de la solution à 2%. En général, ajouter le contenu des deux flacons dans 4 litres d'eau.
Certifications: Bactéricide EN 13727 ; fongicide EN 13624 ; mycobactéricide EN 14348 ; sporicide EN 14347 ; virucide EN 14476
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité