Disinfectant liquid, terralin® protect
Fournisseur: SCHUELKE & MAYR GMBH
181604
SCUE181604EA 204 EUR InStock
SCUE181604
Disinfectant liquid, terralin® protect
Produits nettoyants Désinfectants
Liquid concentrate for disinfection and cleaning based on a combination of aromatic alcohols, quaternary ammonium compounds, amphoteric glycine derivatives, and non ionic surfactants.
  • Broad spectrum of anti-microbial activity
  • Pleasant and fresh fragrance
  • Excellent material compatibility including sensitive materials such as acrylic glass (incubators)
Certifications: Bactericide: EN 13697; fungicidal EN 1276, EN 1650; virucidal (e. g. hepatitis B, HIV, rotaviruses and adenoviruses).
Attention: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité