Dispensers for hand disinfectants and lotions, metal, KHL / KHK
Fournisseur: SCHUELKE & MAYR GMBH
669600
SCUE669600EA 128 EUR InStock
SCUE669600
Dispensers for hand disinfectants and lotions, metal, KHL / KHK
Distributeurs de savon et distributeurs de savon liquide
Wall-mountable dispensers for use with hand disinfectants and lotions (500 and 1000 ml bottles).
  • Adjustable dosage stroke from approx. 0,75 ml to approx. 1,5 ml
  • Housing made from aluminum, anodized (has a bacteriostatic effect)
  • Dispenser is dishwasher safe
  • Type KHL is autoclavable
  • Easy wall mounting
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité