Glove dispensers
Fournisseur: S-CURVE
GD-4PETG
SCURGD-4PETGEA 1790 EUR InStock
SCURGD-4PETG
Glove dispensers
Distributeurs de gants et porte-boîtes à gants
Polyethylene terephthalate glycol (PETG) dispenser with separate compartments and lids designed for gloves.
  • Wall mounting or free standing
  • Heavy duty wall bracket included
  • Flame treated edges for smoothness
Suitable for applications in cleanrooms.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité