Dispenser for wipes, WDL-39
Fournisseur: S-CURVE
WDL-39
SCURWDL-39EA 343 EUR InStock
SCURWDL-39
Dispenser for wipes, WDL-39
Distributeurs de lingettes
Compact dispenser made of clear acrylic. With lid for easy access from front or top.
  • Full length hinged lid for durability and contamination control
  • Wall mountable or free-standing with rubber pads on bottom corners
  • Flame treated edges for smoothness
  • Packaged in a poly bag
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité