Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Immersion thermostat, Termotronic II

Fournisseur: SELECTA
3000389
SELE3000389EA 0 EUR InStock
SELE3000389
Immersion thermostat, Termotronic II
Thermostats à circulation Systèmes à circulation ouverte Contrôleurs à thermostat
This immersion thermostat with electronic temperature control is fitted with a stirring circulating pump.

  • Pt100 temperature sensor
  • Fixing nut on the side
  • Illuminated mains switch
  • Temperature control selector
  • Heater “on” indicator lamp

Maximum volume to maintain maximum temperate: 20 l

Minimum required tank depth: 140 mm.

Heater elements made of INCOLoY stainless steel (AISI 304). All parts in contact with liquids made of stainless steel.

Certifications: Safety standard DIN 12879.2

Information de livraison: Supplied with a thermometer.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité