Tilting mixer shaker, Movil-Tub
Fournisseur: SELECTA
7000913
SELE7000913EA 665 EUR InStock
SELE7000913
Tilting mixer shaker, Movil-Tub
Agitateurs Agitateurs rotatifs
Tilting shaker mixer designed with removable anti slide tray made of silicone. Ideal for haematology, chemistry and microbiology applications.
  • Fixed speed
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité