Agitateur à 7 rouleaux à double mouvement de rotation et balancement, provoquant une bonne homogénéisation par effet d’onde sinusoïdale. Spécialement recommandé pour travail en suspension de liquides biologiques et pour hématologie. Vitesse 10 à 80 t 1 * 1 Pce
Fournisseur: SELECTA
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Agitateur à 7 rouleaux à double mouvement de rotation et balancement, provoquant une bonne homogénéisation par effet d’onde sinusoïdale. Spécialement recommandé pour travail en suspension de liquides biologiques et pour hématologie. Vitesse 10 à 80 t 1 * 1 Pce SELE7001723 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou