Bosshead for burette, with tube clamp, TRIPS
Fournisseur: SELECTA
7005211
SELE7005211EA 14.8 EUR InStock
SELE7005211
Bosshead for burette, with tube clamp, TRIPS
Pinces Noix de serrage
Bosshead with burette and tube clamp 'TRIPS', made of chrome plated metal.
  • For rods from 4 up to 20 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité