Hand shovels for industry, Semadeni®
Fournisseur: SEMADENI
0039
SEMA0039EA 13.6 EUR InStock
SEMA0039
Hand shovels for industry, Semadeni®
Pelles
These scoops are either made from PP or from LDPE.
  • Robust, break-proof and chemical resistant, even at lower temperatures
  • With solid handle
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité