Bottles, wide neck, PE, rectangular, with screw cap
Fournisseur: SEMADENI
0063
SEMA0063EA 9.6 EUR InStock
SEMA0063
Bottles, wide neck, PE, rectangular, with screw cap
Flacons Flacons en plastique
HDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité