Bottles, wide neck, with screw cap
Fournisseur: SEMADENI
0128
SEMA0128EA 72.7 EUR InStock
SEMA0128
Bottles, wide neck, with screw cap
Flacons Flacons en plastique
HDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité