Powder funnels, PP
Fournisseur: SEMADENI
0213
SEMA0213EA 15.1 EUR InStock
SEMA0213
Powder funnels, PP
Entonnoirs Entonnoirs à poudre
Funnels, made of PP, translucent. Used for transferring powders. Also suitable for liquids.
  • Parallel stem minimises powder bridging
  • Very good chemical and temperature resistance
  • Autoclavable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité