Funnels, with short stem, PP
Fournisseur: SEMADENI
0221
SEMA0221EA 23.1 EUR InStock
SEMA0221
Funnels, with short stem, PP
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
Funnels, made of PP, translucent, with slim stem.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Autoclavable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité