Magnetic stirring bars, with pivot ring, cylindrical
Fournisseur: SEMADENI
0278
SEMA0278EA 12.5 EUR InStock
SEMA0278
Magnetic stirring bars, with pivot ring, cylindrical
Agitateurs Barreaux magnétiques
Magnetic stirrer bars with permanent magnetic core and white PTFE coating.
  • Chemical resistant
  • Central ring helps in easier rotation
  • Temperature resistance up to 275 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité