Tubing connectors, T-shaped, POM
Fournisseur: SEMADENI
0484
SEMA0484EA 3.5 EUR InStock
SEMA0484
Tubing connectors, T-shaped, POM
Raccords et connecteurs
Connectors, T-piece, made of POM, white, strong design, temperature resistant up to 100 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité