Buckets, Square, HDPE
Fournisseur: SEMADENI
0689
SEMA0689EA 57.7 EUR InStock
SEMA0689
Buckets, Square, HDPE
Godets
Square buckets, made of HDPE, with graduation and plastic handle.
  • Square shape allows economical use of space
  • Handle grip for easy lifting and carrying
  • Lids available with moulded inset handle
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité