Flacons pulvérisateurs
Fournisseur: SEMADENI
1055
SEMA1055EA 15.9 EUR InStock
SEMA1055
Flacons pulvérisateurs
Flacons Flacons pulvérisateurs
Flacons pulvérisateurs en PE-LD, robustes et maniables, de construction stable.
  • Volume de pulvérisation par pression: 1,3 ml
  • Col Ø 25 mm
  • Bonne résistance chimique, même aux milieux aggressifs
La tête et la buse de pulvérisation sont en PP et PE. Par rotation, la buse peut être fermée, ou réglée de façon à obtenir une pulvérisation qui va d'une brume fine à un jet puissant.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité