Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Wide Mouth Canister with Handle - Polyethylene

Fournisseur: SEMADENI
10604
SEMA10604EA 0 EUR InStock
SEMA10604
Wide Mouth Canister with Handle - Polyethylene
Bidons de sécurité
Multi-purpose wide-mouth jerrycan with practical, sturdy plastic handle. Made of food-safe and odourless rigid polyethylene (PE-HD). Can be emptied completely and is easy to clean inside thanks to the large opening.

  • Height: 280 mm
  • Dimension: 170×280 mm
  • Neck Ø: 80 mm; Neck: DIN 96
  • Weight: 365 g

The canisters are equipped with a ³/₄'' threaded connection (unopened) and can therefore be converted into a storage container with tap by screwing in a tap.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..