Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Drip oiler, LDPE, with long tip

Fournisseur: SEMADENI
1103
SEMA1103EA 12.8 EUR InStock
SEMA1103
Drip oiler, LDPE, with long tip
Flacons Flacons compte-gouttes
LDPE, translucent.

  • Good chemical resistance
  • Heat resistant up to +80 °C
  • Easy handling

With cylindrical 70 mm tip (HDPE) and red cap.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité