Specimen Container, with Screw Cap
Fournisseur: SEMADENI
11669
SEMA11669EA 204 EUR InStock
SEMA11669
Specimen Container, with Screw Cap
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
Robust, transparent sample container made from polypropylene (PP) with tightly sealing yellow screw cap made from hard polyethylene (PE-HD). With easy to read engraved scale.
  • Autoclavable and reusable
  • Diameter: 58 mm
  • Graduation: 10 ml
Particularly suited for the storage and transportation of sample material from the laboratory and medicine.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité