Spray Bottles, PP
Fournisseur: SEMADENI
12050
SEMA12050EA 0 EUR InStock
SEMA12050
Spray Bottles, PP
Flacons Flacons pulvérisateurs
Made from PP.
  • White
  • Reusable
Sprayer insert with stable, smoothly operated pump trigger and adjustable spray nozzle, which can be regulated from the finest mist (nebulising) to a precise liquid jet.
Ideal for spraying detergents or disinfectants, especially into difficultly accessible areas, as well as applications in thin layer chromatography.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité