Tubing, PVC
Fournisseur: SEMADENI
1340
SEMA1340EA 55.5 EUR InStock
SEMA1340
Tubing, PVC
Tuyaux Transfer Tubing
Made of PVC, clear.
  • Flexible
  • Can be used from −20 to + 60 °C
  • Not suitable for vacuum or printing
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité