Centrifuge tubes
Fournisseur: SEMADENI
1567
SEMA1567EA 6.2 EUR InStock
SEMA1567
Centrifuge tubes
Tubes Tubes à centrifuger
PP, clear.
  • Stable
  • Autoclavable
  • Temperature resistant up to 130 °C
  • Excellent chemical resistance
Round bottom with rim.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité