Jars with overlapping lid
Fournisseur: SEMADENI
2055
SEMA2055EA 136 EUR InStock
SEMA2055
Jars with overlapping lid
Pots Pots à usage général
Jars, made of PS, clear, with closing lid.
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean
Suitable for ointments, powders, and granules.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité