Laboratory Containers for Liquids
Fournisseur: SEMADENI
2099
SEMA2099EA 188 EUR InStock
SEMA2099
Laboratory Containers for Liquids
Boîtes Boîtes de rangement
PP, beige.
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistance up to 90 °C
  • Strong-walled
Ideal for use as chemical or water bath.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité