Draining racks, wall mounted
Fournisseur: SEMADENI
2110
SEMA2110EA 400 EUR InStock
SEMA2110
Draining racks, wall mounted
Portoirs Égouttoirs
White, PVC drain channel, polyethylene coated metal rack.
  • Drain channels inclined toward the centre and provided with a drain point
  • Metal frame and drip plasticised PE rods
  • The rack is hung on the wall plate and can be easily removed for cleaning
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité