Tubing, LDPE
Fournisseur: SEMADENI
2382
SEMA2382EA 101 EUR InStock
SEMA2382
Tubing, LDPE
Tuyaux Transfer Tubing
Made of LDPE, translucent
  • Slightly flexible
  • Highly resistant to chemicals and solvents
  • Good temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité